1-(5-Fluoropyridin-2-yl)piperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Fluoro-2-piperidinopyridine
PC900591-1G
PC900591-5G
APOSPC900591-1GEA
145
EUR
APOSPC900591-1G
APOSPC900591-5G
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)piperidine 98%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)piperidine
Formel:
C₁₀H₁₃FN₂ Molecular Weight: 180,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18089239 CAS-Nummer: 1287218-71-6 |