6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-8-fluoro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
PC900613-1G
PC900613-25G
PC900613-5G
APOSPC900613-1GEA
145
EUR
APOSPC900613-1G
APOSPC900613-25G
APOSPC900613-5G
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 97%
6-Chloro-8-fluoro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel:
C₆H₃ClFN₃ Molecular Weight: 171,56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09972195 CAS-Nummer: 1020253-21-7 |