2-Methoxy-6-(trifluormethyl)pyridin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900632-1G PC900632-5G
APOSPC900632-1GEA 168 EUR
APOSPC900632-1G APOSPC900632-5G
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)pyridin 96%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177,1200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026108
CAS-Nummer: 34486-18-5