1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900791-100MG
PC900791-1G
PC900791-250MG
APOSPC900791-100MGEA
213
EUR
APOSPC900791-100MG
APOSPC900791-1G
APOSPC900791-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₆H₅F₃N₂O₂ Molecular Weight: 194.11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08556202 CAS-Nummer: 942853-22-7 |