2-Bromo-4,5-difluoroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900805-100G
APOSPC900805-100GEA 140 EUR
APOSPC900805-100G
2-Bromo-4,5-difluoroaniline 97%
2-Bromo-4,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
Molecular Weight: 208,0000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112491
CAS-Nummer: 64695-79-0