7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901003-1G PC901003-250MG
APOSPC901003-1GEA 0 EUR
APOSPC901003-1G APOSPC901003-250MG
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042923
CAS-Nummer: 71082-51-4