5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol
PC901130-1G
PC901130-250MG
APOSPC901130-1GEA
171
EUR
APOSPC901130-1G
APOSPC901130-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one 95%
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formel:
C₅H₅FN₂O Molecular Weight: 128.11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16988103 CAS-Nummer: 1480-91-7 |