2-(Methylsulfonyl)-4-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901174-5G
APOSPC901174-5GEA 89.9 EUR
APOSPC901174-5G
2-(Methylsulfonyl)-4-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
2-(Methylsulphonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄S
Molecular Weight: 268,2100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037774
CAS-Nummer: 142994-06-7