5-Fluoro-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
PC901184-5G
APOSPC901184-5GEA 235 EUR
APOSPC901184-5G
5-Fluoro-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one 96%
5-Fluoro-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
Formel: C₇H₅FN₂O
Molecular Weight: 152,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663528
CAS-Nummer: 1544-75-8