4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroquinoline
PC9012-1G
PC9012-5G
PC9012-10G
APOSPC9012-1GEA
40.6
EUR
APOSPC9012-1G
APOSPC9012-5G
APOSPC9012-10G
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₄ClF₆N Schmelzpunkt: 46…48 °C Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075104 CAS-Nummer: 83012-13-9 |