7-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901298-5G
APOSPC901298-5GEA
94.4
EUR
APOSPC901298-5G
7-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
7-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆FNO₂ Molecular Weight: 179,1500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02664429 CAS-Nummer: 399-67-7 |