4-Fluor-N,N-dimethylbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N,N-Dimethyl 4-fluorobenzamide
PC901456-25G PC901456-5G
APOSPC901456-25GEA 426 EUR
APOSPC901456-25G APOSPC901456-5G
4-Fluor-N,N-dimethylbenzamid 97%
4-Fluor-N,N-dimethylbenzamid
Formel: C₉H₁₀FNO
Molecular Weight: 167.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01214152
CAS-Nummer: 24167-56-4