N,N-Diethyl-2-fluorbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901459-1G PC901459-25G PC901459-5G
APOSPC901459-1GEA 125 EUR
APOSPC901459-1G APOSPC901459-25G APOSPC901459-5G
N,N-Diethyl-2-fluorbenzamid 98%
N,N-Diethyl-2-fluorbenzamid
Formel: C₁₁H₁₄FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00460287
CAS-Nummer: 10345-76-3