1-(4-Fluorbenzoyl)pyrrolidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901464-100G PC901464-5G PC901464-25G
APOSPC901464-100GEA 538 EUR
APOSPC901464-100G APOSPC901464-5G APOSPC901464-25G
1-(4-Fluorbenzoyl)pyrrolidin 98%
1-(4-Fluorbenzoyl)pyrrolidin
Formel: C₁₁H₁₂FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00465428
CAS-Nummer: 349644-07-1