4-Fluor-N-tert-butylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-t-Butyl-4-fluorobenzamide
PC901495-25G
PC901495-5G
APOSPC901495-25GEA
435
EUR
APOSPC901495-25G
APOSPC901495-5G
4-Fluor-N-tert-butylbenzamid 98%
4-Fluor-N-tert-butylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₄FNO Molecular Weight: 195.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00463095 CAS-Nummer: 49834-29-9 |