2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
PC901552-1G PC901552-5G
APOSPC901552-1GEA 214 EUR
APOSPC901552-1G APOSPC901552-5G
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid 98%
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropionic acid
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Molecular Weight: 182,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11036900
CAS-Nummer: 870849-49-3