2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,6-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC9016-1G
PC9016-250MG
APOSPC9016-1GEA
126
EUR
APOSPC9016-1G
APOSPC9016-250MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
Formel:
C₁₁H₅F₆NO Molecular Weight: 281,16 g/mol Schmelzpunkt: 280…290 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276581 CAS-Nummer: 35877-04-4 |