2,8-Bis(trifluormethyl)-4-chinolinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline, 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
PC9017-1G PC9017-25G PC9017-5G
APOSPC9017-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9017-1G APOSPC9017-25G APOSPC9017-5G
2,8-Bis(trifluormethyl)-4-chinolinol 97%
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel: C₁₁H₅F₆NO
Molecular Weight: 281.16 g/mol
Schmelzpunkt: 127…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075091
CAS-Nummer: 35853-41-9
EINECS: 252-762-0