3,5-Difluor-N-methylanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901749-100G
PC901749-25G
APOSPC901749-100GEA
435
EUR
APOSPC901749-100G
APOSPC901749-25G
3,5-Difluor-N-methylanilin 97%
3,5-Difluor-N-methylanilin
Formel:
C₇H₇F₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878315 CAS-Nummer: 470458-51-6 |