5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylsulphanyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
PC9018-1G PC9018-250MG
APOSPC9018-1GEA 154 EUR
APOSPC9018-1G APOSPC9018-250MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-2-(methylthio)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
Formel: C₁₀H₆F₆N₄OS
Molecular Weight: 344.24 g/mol
Schmelzpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00174394
CAS-Nummer: 175203-36-8