8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901829-1G
PC901829-5G
APOSPC901829-1GEA
0
EUR
APOSPC901829-1G
APOSPC901829-5G
8-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
8-(Trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₆F₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09744668 CAS-Nummer: 317-57-7 |