4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901837-1G
PC901837-5G
APOSPC901837-1GEA
0
EUR
APOSPC901837-1G
APOSPC901837-5G
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₄BrF₃N₂ Siedepunkt: 52…56 °C/0,5mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115415 CAS-Nummer: 497832-99-2 |