8-Fluor-5-nitrochinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901843-1G
PC901843-5G
APOSPC901843-1GEA
230
EUR
APOSPC901843-1G
APOSPC901843-5G
8-Fluor-5-nitrochinolin 95%
8-Fluoro-5-nitroquinoline
Formel:
C₉H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 192,1466 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09048716 CAS-Nummer: 94832-39-0 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)