3-Chlor-2-fluor-N-methylanilin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Methyl 3-chloro-2-fluoroaniline hydrochloride
PC901919-1G PC901919-5G
APOSPC901919-1GEA 255 EUR
APOSPC901919-1G APOSPC901919-5G
3-Chlor-2-fluor-N-methylanilin Hydrochlorid 98%
3-Chlor-2-fluor-N-methylanilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈Cl₂FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12913956
CAS-Nummer: 1187386-17-9