3-Fluor-4-thiocyanatoanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901928-1G PC901928-5G
APOSPC901928-1GEA 145 EUR
APOSPC901928-1G APOSPC901928-5G
3-Fluor-4-thiocyanatoanilin 98%
3-Fluor-4-thiocyanatoanilin
Formel: C₇H₅FN₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11855824
CAS-Nummer: 14512-86-8