1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901939-1G
PC901939-5G
APOSPC901939-1GEA
0
EUR
APOSPC901939-1G
APOSPC901939-5G
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₁FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08442159 CAS-Nummer: 151157-46-9 |