6-Fluor-8-methoxychinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901942-1G PC901942-5G
APOSPC901942-1GEA 219 EUR
APOSPC901942-1G APOSPC901942-5G
6-Fluor-8-methoxychinolin 97%
6-Fluoro-8-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15143547
CAS-Nummer: 887769-92-8