5,7-Difluorchinoxalin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901966-1G PC901966-5G PC901966-25G
APOSPC901966-1GEA 125 EUR
APOSPC901966-1G APOSPC901966-5G APOSPC901966-25G
5,7-Difluorchinoxalin 97%
5,7-Difluoroquinoxaline
Formel: C₈H₄F₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15143566
CAS-Nummer: 1215205-81-4