4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Fluoro-2,3-dimethylbenzaldehyde
PC901981-1G
PC901981-5G
APOSPC901981-1GEA
290
EUR
APOSPC901981-1G
APOSPC901981-5G
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyd 98%
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyd
Formel:
C₉H₉FO Molecular Weight: 152.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16295095 CAS-Nummer: 363134-37-6 |