2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC902020-1G PC902020-250MG
APOSPC902020-1GEA 386 EUR
APOSPC902020-1G APOSPC902020-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10703524
CAS-Nummer: 32445-89-9