2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902034-1G PC902034-250MG
APOSPC902034-1GEA 609 EUR
APOSPC902034-1G APOSPC902034-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid 98%
2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Molecular Weight: 182.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11036911
CAS-Nummer: 93748-20-0