6-Fluor-3-isochinolinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902157-1G PC902157-5G
APOSPC902157-1GEA 95.7 EUR
APOSPC902157-1G APOSPC902157-5G
6-Fluor-3-isochinolinol 98%
6-Fluor-3-isochinolinol
Formel: C₉H₆FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11053873
CAS-Nummer: 51463-15-1