4-Fluor-2-mercaptobenzothiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Fluorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
PC902198-5G
APOSPC902198-5GEA 108 EUR
APOSPC902198-5G
4-Fluor-2-mercaptobenzothiazol 98%
4-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₄FNS₂
Molecular Weight: 185.25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06408877
CAS-Nummer: 154327-24-9