6-(Trifluormethyl)isatin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902245-1G PC902245-5G PC902245-10G
APOSPC902245-1GEA 114 EUR
APOSPC902245-1G APOSPC902245-5G APOSPC902245-10G
6-(Trifluormethyl)isatin 98%
6-(Trifluormethyl)isatin
Formel: C₉H₄F₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08457887
CAS-Nummer: 343-69-1