6-Fluor-1-methylbenzimidazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
PC902247-1G
PC902247-5G
APOSPC902247-1GEA
77
EUR
APOSPC902247-1G
APOSPC902247-5G
6-Fluor-1-methylbenzimidazol 95%
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole
Formel:
C₈H₇FN₂ Molecular Weight: 150,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12546503 CAS-Nummer: 1187385-86-9 |