Ethyl-3-amino-4-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 3-amino-4-fluorobenzoate
PC902645-25G PC902645-5G
APOSPC902645-25GEA 236 EUR
APOSPC902645-25G APOSPC902645-5G
Ethyl-3-amino-4-fluorobenzoate 95%
Ethyl-3-amino-4-fluorobenzoate
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 183,1796 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840487
CAS-Nummer: 455-75-4