3-(4-Fluorphenyl)acrylaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(4-Fluorophenyl)-2-propenal, 4-Fluorocinnamaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
PC902652-100G PC902652-500G
APOSPC902652-100GEA 168 EUR
APOSPC902652-100G APOSPC902652-500G
3-(4-Fluorphenyl)acrylaldehyd 95%
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
Formel: C₉H₇FO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425895
CAS-Nummer: 24654-55-5