5-Amino-2-fluor-3-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Amino-2-fluoro-3-picoline, 6-Fluoro-5-methylpyridin-3-amine
PC902668-1G PC902668-25G PC902668-10G
APOSPC902668-1GEA 116 EUR
APOSPC902668-1G APOSPC902668-25G APOSPC902668-10G
5-Amino-2-fluor-3-methylpyridin 98%
5-Amino-2-fluor-3-methylpyridin
Formel: C₆H₇FN₂
Molecular Weight: 126.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095088
CAS-Nummer: 186593-48-6