Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-Fluoroindole-2-carboxylate, 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester
PC902680-5G
PC902680-10G
PC902680-25G
APOSPC902680-5GEA
86.1
EUR
APOSPC902680-5G
APOSPC902680-10G
APOSPC902680-25G
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₀FNO₂ Schmelzpunkt: 147…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00152076 CAS-Nummer: 348-36-7 |