2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Fluoroethyl Tosylate, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Fluoroethyl ester
PC902702-1G
PC902702-25G
PC902702-100G
APOSPC902702-1GEA
94.5
EUR
APOSPC902702-1G
APOSPC902702-25G
APOSPC902702-100G
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate
Formel:
C₉H₁₁FO₃S Molecular Weight: 218.24 g/mol Dichte: 1.28 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01658061 CAS-Nummer: 383-50-6 |