2-Fluor-3-hydroxy-6-picolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902720-1G PC902720-250MG
APOSPC902720-1GEA 504 EUR
APOSPC902720-1G APOSPC902720-250MG
2-Fluor-3-hydroxy-6-picolin 98%
2-Fluor-3-hydroxy-6-picolin
Formel: C₆H₆FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095222
CAS-Nummer: 209328-87-0