2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methyl-2,4,5-trifluorobenzoic acid
PC902748-1G PC902748-5G
APOSPC902748-1GEA 139 EUR
APOSPC902748-1G APOSPC902748-5G
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 95%
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190,1193 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972492
CAS-Nummer: 112822-85-2