2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902756-1G PC902756-250MG
APOSPC902756-1GEA 290 EUR
APOSPC902756-1G APOSPC902756-250MG
2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
2-(4-Fluorophenyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₃FN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 65709-33-3