Methyl-5-amino-2,4-difluorobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 5-amino-2,4-difluorobenzoate
PC902802-25G
APOSPC902802-25GEA 198 EUR
APOSPC902802-25G
Methyl-5-amino-2,4-difluorobenzoate 98%
Methyl-5-amino-2,4-difluorobenzoate
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Molecular Weight: 187,1435 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09396710
CAS-Nummer: 125568-73-2