4,5-Difluor-2-methylbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902816-5G
APOSPC902816-5GEA 98.6 EUR
APOSPC902816-5G
4,5-Difluor-2-methylbenzonitril 95%
4,5-Difluor-2-methylbenzonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Molecular Weight: 153.1300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09996935
CAS-Nummer: 1003708-82-4