1-Bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC902929-25G
APOSPC902929-25GEA 133 EUR
APOSPC902929-25G
1-Bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene 98%
1-Bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142591
CAS-Nummer: 201849-16-3