3-Ethoxy-2-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902939-1G PC902939-5G
APOSPC902939-1GEA 0 EUR
APOSPC902939-1G APOSPC902939-5G
3-Ethoxy-2-fluorbenzonitril 98%
3-Ethoxy-2-fluorbenzonitril
Formel: C₉H₈FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699689
CAS-Nummer: 1033202-20-8