1-(Methoxymethyl)-4-(trifluormethyl)benzol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902960-1G PC902960-5G
APOSPC902960-1GEA 89.9 EUR
APOSPC902960-1G APOSPC902960-5G
1-(Methoxymethyl)-4-(trifluormethyl)benzol 96%
1-(Methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₉F₃O
Molecular Weight: 190,162 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11504959
CAS-Nummer: 155820-05-6