4-Fluor-1,3-benzodioxol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Fluro-1,2-methylenedioxybenzene
PC902971-1G PC902971-250MG
APOSPC902971-1GEA 451 EUR
APOSPC902971-1G APOSPC902971-250MG
4-Fluor-1,3-benzodioxol 98%
4-Fluor-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₅FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026062
CAS-Nummer: 943830-74-8