(2E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903616-1G PC903616-250MG
APOSPC903616-1GEA 435 EUR
APOSPC903616-1G APOSPC903616-250MG
(2E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide 95%
(2E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide
Formel: C₆H₈F₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22123285
CAS-Nummer: 1172603-97-2